Kokvattenbad, SBB Aqua Plus-serien
Leverantör: GRANT INSTRUMENTS
SBBAQUA12PLUS SBBAQUA26PLUS SBBAQUA5PLUS
462-0166EA 18800 SEK
462-0166 462-0170 462-0171
Kokvattenbad, SBB Aqua Plus-serien
Bad Kokvattenbad
Kokbad är konstruerade för kontinuerlig drift med vatten över 90 °C. De har en rostfri tank i ytterhölje och analog kontroll med hjälp av en enkel ratt för enkla temperaturinställningar. Badkar har två fasta övertemperaturskydd som kan återställas av användaren.
  • Energiregulatorn kan justeras för att ge stadig kokning utan att det ångar eller fräser för mycket
  • En regulator håller vätskenivån konstant utan något behov att övervaka och fylla på badet
  • Värmeelement och temperturgivare är monterade i badets botten, skyddas av en perforerad bricka som ger ett
More Product Information
Order Now
SPECIFIKATIONER
Environmentally Preferable