Tenn 1.000 mg/l i utspädd salpetersyra med spår av fluorvätesyra (av Sn) ARISTAR® standard för ICP
Leverantör: VWR Chemicals
456222QEA 2150 SEK
456222Q 456224S
Tenn 1.000 mg/l i utspädd salpetersyra med spår av fluorvätesyra (av Sn) ARISTAR® standard för ICP
Standarder Cationic Standards Tin Standards
Sn in HNO₃ tr. HF.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
Supplied with certificate of analysis.