Skakapparat, roterande rörelse, Reax 20-serien
Leverantör: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
541-20004-00 541-20008-00 541-20012-00 541-20012-02 541-20012-06 541-20004-06 541-20008-06 541-20008-03 541-20012-07 541-20004-07 541-20008-08 541-20012-08
445-1304EA 50725 SEK
445-1304 445-1308 445-1312 445-1309 445-1307 445-1305 445-1306 HEID541-20008-03 445-0031 444-1492 444-1493 444-1494
Skakapparat, roterande rörelse, Reax 20-serien
Skakapparater Skakapparater, roterande rörelse
Overhead shaker with one dimensional swirling action, designed for homogeneous mixing, ideal for haematology, medical diagnostics, materials testing and biochemistry. Units have analogue control for adjusting speed setting.
  • Finns, för 4, 8 eller 12 flaskor
  • För kontinuerlig drift
  • Snabb och enkel montering av flaskor
  • Upp till 270 mm höga kärl med högst 136 mm Ø kan fästas med spännplattan (tillval)
  • Idealisk för användning under kontrollerade förhållanden, kan användas i 0 till 40 °C (80% relativ fuktighet) i inkubator eller kylrum
IP protection classMore Product Information