VWR® Standard 5000 Orbital Shaker
Leverantör: VWR Collection
444-2912EA 34750 SEK
444-2912 444-2913 444-2914
VWR® Standard 5000 Orbital Shaker
Skakapparater Skakapparater, cirkulär rörelse
Robust mikroprocessorstyrd skakapparat, idealisk för applikationer med hög belastning, som bakteriesuspensioner samt in- och avfärgning. Justerbar hastighet som ger en konsekvent och jämn blandningsrörelse. Hastigheten ställs in med vred från 1 till 10, och rampfunktionen ger en långsam hastighetsökning upp till det inställda värdet för ökad säkerhet.
  • Timer (till 120 min)
  • Många tillbehör finns
  • Kan användas vid 0 till +40 °C (max 80 % relativ fuktighet, icke-kondenserande), i inkubator, CO₂-inkubator eller kylrum
Leveransinformation: Levereras med anti-More Product Information