Magnetomrörare, flera positioner, med fjärrkontroll
Leverantör: THERMO H + P LABORTECHNIK
50088111 50088091 50088077 50088078 50088070 50088030 50088034 50088036 50088025 50088009 50088011 50088027 50088031 50088074
442-3323EA 39350 SEK
442-3323 442-3371 442-3372 442-3373 442-3324 442-3381 442-3382 442-3383 442-3222 442-3392 442-3393 442-3111 442-3112 442-3113
Magnetomrörare, flera positioner, med fjärrkontroll
Omrörare Magnetomrörare, flera positioner
Kompakt magnetomrörare med VARIOMAG-drift, med hermetiskt förslutet hölje i tåligt rostfritt stål (utom MINI-modellerna, som har plasthöljen), idealisk för användning direkt i vattenbad. MINI-modellerna är idealiska för inbyggnad i analysinstrument, kyvetthållare eller fotometrar på grund av sin storlek, men bör inte användas direkt i vattenbad då de är av plast. I serien finns modeller med upp till 60 omrörningspositioner samt tre externa kontrollenhet att välja mellan. TELEMODUL 7 har en ströminställning, TELEMODUL 20 C har fyra: 25%; 50%; 75% och 100% och kan lagra 3 program, TELEMODUL 40More Product Information