Magnetomrörare med värme med flera positioner
Leverantör: 2MAG
66306 66306_CH 66306_UK 66315_UK 66315 66315_CH
442-1110EA 0 SEK
442-1110 442-1111 442-1131 442-0948 442-0946 442-0947
Magnetomrörare med värme med flera positioner
Omrörare Magnetomrörare med värme, flera positioner
Magnetomrörare med värme med 6 eller 15 omrörningspositioner. Med tydlig digital display för inställning av omrörningshastighet, omrörningseffekt och temperatur. SoftStart-funktionen säkerställer att omrörarmagneten centreras på ett tillförlitligt sätt och accelererar säkert. Plattan är tillverkad i aluminiumlegering och har en PTFE-beläggning för att vara kemikalieresistent och enkel att rengöra.
  • Underhållsfri och tålig induktiv drivenhet
  • Effektinstallning i fyra steg: 25/50/75/100 %
  • 100 % synkroniserad, ryckfri omrörning
  • Oberoende övertemperaturskydd
More Product Information