Magnetomrörare, MagStir Genie
Leverantör: SCIENTIFIC INDUSTRIES ELMIS
SI-0302
442-0216EA 8400 SEK
442-0216
Magnetomrörare, MagStir Genie
Omrörare Magnetomrörare
Programmable magnetic stirrer with wide range of applications including stirring of cell cultures and viscous solutions.
  • Omrörningsriktning kan ändras för bättre blandning
  • 3 olika effektnivåer kan väljas beroende av provets viskositet
  • Upp till 4 program bestående av 9 steg (tid, uppehållstid, hastighet, omrörningsriktning, ramper och effektnivå) kan lagras i minnet
  • Speciellt användbar för cellodlingsapplikationer tack vare möjlighet till långsamma ramper samt omrörning med pauser
  • Kan användas i inkubatorer eller kylrum