Magnetomrörare med värme, RH basic 2 IKAMAG®
Leverantör: IKA
3339000 3339002 3339002 3339000
IKAA3339000EA 0 SEK
IKAA3339000 IKAA3339002 442-0175 442-0174
Magnetomrörare med värme, RH basic 2 IKAMAG®
Omrörare Magnetomrörare med värme
Magnetomrörare med värme med platta i rostfritt stål.
  • Fast övertemperaturskydd (400 °C)
  • Motor med mjukstart
  • Kan användas i 5 till 40 °C (80% relativ fuktighet) i inkubator eller kylrum
Certifikat: IP-skyddsklass enligt DIN EN 60529: IP 21