Mikrohomogenisator för vävnad, med skruvlock
Leverantör: DWK Life Sciences
357535
432-5002EA 3900 SEK
432-5002
Mikrohomogenisator för vävnad, med skruvlock
Homogenisatorer Homogenisatorer, för vävnad
Borosilicate glass tube, PTFE pestle with stainless steel shaft.
13 - 425-lock med öppen topp och PTFE-beklätt silikongummifoder.
Wheaton 33 borosilikatglas med låg extraherbarhet (uppfyller standarderna ASTM typ I klass A och USP typ I).
Utrymmet mellan pistill och rör är 0,05 till 0,15 mm
Hals med skruvgänga för användning med Wheaton Connection®.