J.T.Baker® Plate Medio
Leverantör: Avantor
43001-0102EA 1900 SEK
43001-0102 43001-0103 43001-0101
J.T.Baker® Plate Medio
Plattor Deepwellplattor
PP, 96-brunnars förvaringsplatta med koniska brunnar.
  • Genom tangenten hos J.T.Baker® Plate Medio-plattor krävs det mindre än 50% staplingsutrymme
  • Alfanumerisk kod som hjälp vid identifiering och registrering av enskilda prover
  • Högre brunnskanter ger en lufttät försegling
  • Koniska brunnar stödjer provblandningen
J.T.Baker® Plate Medio är perfekt för begränsade förvaringsutrymmen (kyl).