Krosskäftar, BB 100, BB 200 och BB 300
Leverantör: Retsch GmbH
20.053.0001 20.053.0002 20.053.0003 20.053.0007 20.053.0009 20.053.0008 20.053.0018 20.054.1001 20.054.1003 20.054.1013 20.053.0043 20.053.0019 20.059.0001
411-2250EA 0 SEK
411-2250 RETS20.053.0002 RETS20.053.0003 413-0004 RETS20.053.0009 RETS20.053.0008 RETS20.053.0018 412-0198 RETS20.054.1003 RETS20.054.1013 RETS20.053.0043 RETS20.053.0019 RETS20.059.0001
Krosskäftar, BB 100, BB 200 och BB 300
Kvarnar
Robusta och kraftfulla krossar med tryckmatning som är specifikt utformade för både batchvis och kontinuerlig provberedning av hårda och spröda material. Krosskammarna lämpar sig för tillämpningar inom bland annat konstruktion, mineralogi, metallurgi, keramik och miljöanalys. Det krossade provet samlas upp i en löstagbar uppsamlingsbehållare i rostfritt stål. Bland säkerhetsfunktionerna finns en rekylfri matare, och en säkerhetsbrytare och -broms som säkerställer att enheten omedelbart stoppas när den öppnas.
  • Hög effektivitet och hög storleksminskning
  • Åtkomst till krosskammare via
More Product Information