Natriumhypoklorit solution_SC 5%, J.T.Baker®
Leverantör: Avantor
3936.1000EA 285 SEK
3936.1000
Natriumhypoklorit solution_SC 5%, J.T.Baker®
Natriumhypoklorit
Formel: ClNaO
MW: 74.44 g/mol
Smältpunkt: -6
MDL Number: MFCD00011120
CAS nummer: 7681-52-9
UN: 3212
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,08702