VWR®, Polyesterfilmer för stripsplattor, 2x8
Leverantör: VWR Collection
391-1252EA 655 SEK
391-1252 391-1253
VWR®, Polyesterfilmer för stripsplattor, 2x8
Tätningar Microplate tätningar
2×8-polyesterremsfilmer är identiska med polyesterfilmer när det gäller material och självhäftande material, men har utvecklats för att bara försegla en eller två rader med 8 brunnar i taget, antingen på plattor med brunnsremsor eller standardplattor om raderna måste skyddas eller nås selektivt. Steril produkt som är förpackad i manipuleringssäkra påsar om 50/påse.
  • Försegla selektivt, en eller två rader i taget
  • Kan användas som sekundär försegling över tidigare perforerade filmer
  • Rekommenderat temperaturintervall mellan −40 och +120 °C
L×D för varjeMore Product Information