Azure B tetrafluoroborate 95% Färgämne, Sigma-Aldrich®
Leverantör: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: 3-(Dimethylamino)-7-(methylamino)phenothiazin-5-ium tetrafluoroborate
302619-5G
302619-5GEA 2430 SEK
302619-5G
Azure B tetrafluoroborate 95% Färgämne, Sigma-Aldrich®
Azure B tetrafluoroborate
Azure B tetrafluoroborate, Dye content 95 %
Formel: C₁₅H₁₆BF₄N₃S
MW: 357.18 g/mol
Smältpunkt: 244 °C (dec., lit.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011761
CAS nummer: 79288-94-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=894b3d4c3b34c42983321afe6c0e48576a47117f&vid=5e55778bf5b974f88053ed784f5fc98dc8541a5f&prid=web&clid=SAPDAM