Bordsklämma
Leverantör: USBECK Laborgeräte
2050
241-7350EA 935 SEK
241-7350
Bordsklämma
Klämmor Universalklämmor
Aluminiumlegering, pulverlackerad.
  • Passar stavar upp till Ø 13 mm
  • Passar bänkar upp till 60 mm
  • Gångjärnsförsedda skruvar för snabb, enkel låsning