VWR®, Electrode stand
Leverantör: VWR Collection
241-0114EA 4150 SEK
241-0114
VWR®, Electrode stand
Elektrodstativ
Grey iron stand for two electrodes.
  • Robust järnstativ
  • Fot i rostfritt stål
  • Elektrodhållare i acryl