Acid blue 80 40% Färgämne, Sigma-Aldrich®
Leverantör: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Varning
Synonyms: Alizarine Fast Blue R, Nylosan Blue C-L, Endanil Blue B
210323-100G
210323-100GEA 2390 SEK
210323-100G
Acid blue 80 40% Färgämne, Sigma-Aldrich®
Acid blue 80
Acid Blue 80, Dye content 40 %
Formel: C₃₂H₂₈N₂Na₂O₈S₂
MW: 678.682 g/mol
Smältpunkt: >300 °C (lit.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001192
CAS nummer: 4474-24-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50c94cb0a414b99f0ef91af441c7822a873edb71&vid=d2d08886cbd16c2b1d050c717b19660ec1be9078&prid=web&clid=SAPDAM