VWR®, Destillationskolv, rundkolv
Leverantör: VWR Collection
201-1351EA 225 SEK
201-1351 201-1352 201-1353 201-1354 201-1355 201-1356 201-1357 201-1358 201-1359 201-1321 201-1322 201-1326 201-1342 201-1343
VWR®, Destillationskolv, rundkolv
Kolvar Kolv, rund
Borosilikat 3.3 glas, klar.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Ett prisvärt alternativ för många olika laboratorieapplikationer. Med vitt, matt skrivfält. Märkt med artikelnummer för att underlätta återbeställning.
DIN 12348
Certifikat: DIN 12348