Vattenrenare, ultrarent vatten, arium® basic
Leverantör: Sartorius
H2OBASIC-B H2OBASIC-T
171-0392EA 0 SEK
171-0392 171-0393
Vattenrenare, ultrarent vatten, arium® basic
Vattenreningssystem Vattenrenare, rent och ultrarent vatten
arium® basic-systemet producerar ultrarent ASTM typ I-vatten och används både för kritiska applikationer och rutinanalyser. Med en effektiv design som endast innehåller de viktigaste funktionerna för att producera ultrarent vatten av hög kvalitet är arium® basic ett prisvärt alternativ och dessutom mycket enkelt att använda.
  • Kompakt design, flexibel användning och enkelt underhåll
  • Innovativ kontrollpanel i glas med 'touch'-funktion
  • Tidsstyrd dispensering
  • Konduktivitetsmätning av det producerade vattnet
  • Service- och larmfunktioner via grafiska displayer
More Product Information
Order Now
SPECIFIKATIONER
Modell arium® DI-B, basmodell arium® DI-T, basmodell
Environmentally Preferable
Flödeshastighet Upp till 2 (vid ett tryck på 2 bar utan slutfilter) Upp till 2 (vid ett tryck på 2 bar utan slutfilter)
Max. operating pressure 6,9 bar 6,9 bar
Bakterie <1 CFU/1000 ml <1 CFU/1000 ml
B×D×H 350×451×492 mm 350×451×492 mm