Passivt dosimeterrör
Leverantör: GASTEC
5DH 32D 81D 9D 152D 14D 17D 174D 2D 1DL 133D 132D 1D 3D 4D 5D 12D 8D 91D 151D 122DL 3DL
151-0089EA 1150 SEK
151-0089 151-0084 151-0090 151-0093 151-0078 151-0076 151-0080 151-0079 151-0083 151-0082 151-0075 151-0074 151-0081 151-0086 151-0094 151-0088 151-0073 151-0091 151-0062 151-0077 151-0072 151-0087
Passivt dosimeterrör
Gasrör
Dosimeterrör används till att mäta tidsvägda medelvärden (TWA) av gaskoncentrationer över lång tid.
  • Compact, lightweight, and versatile (can be used anywhere)
  • Easy direct measuring and reading
  • No sampling pump necessary
Med dosimeterrör används principen om naturlig gasdiffusion.
Ett dosimeterrör är ett glasrör med en viss innerdiameter som är fyllt med en spridare och ett kemiskt reagens i parallell som gör att gas kan spridas i konstant hastighet, vilket leder till längre missfärgning och bättre avgränsning. Det passiva dosimeterröret kanMore Product Information