Rengöringsmedel för manuell rengöring av glasvaror, pulver, neodisher® PM 5
Leverantör: Dr. Weigert
440281
141-0941EA 6000 SEK
141-0941
Rengöringsmedel för manuell rengöring av glasvaror, pulver, neodisher® PM 5
Rengöringsmedel Tvätt- och rengöringsmedel
For manual cleaning of laboratory glassware and surgical instruments in hospitals, medical and biological laboratories, and food industry laboratories.
  • Pulver för handdiskning av kirurgiska instrument och laboratorieglasvaror
  • Innehåll: < 5 % icke-joniska ytaktiva ämnen, anjoniska ytaktiva ämnen, blekmedel (perkarbonater); >30 % fosfater
  • Dosering: 0,5 - 2 %