VWR®, Etiketter med varningssymbol, GHS
Leverantör: VWR Collection
116-0282EA 300 SEK
116-0282 116-0283 116-0285 116-0286 116-0281 116-0280 116-0279 116-0287 116-0284
VWR®, Etiketter med varningssymbol, GHS
Etiketter
Etiketter tillverkade i PE-film, märkta med GHS-symboler. Uppfyller GHS-regler (Global Harmonised System) för kemiska ämnen och blandningar. GHS-piktogrammen ersatte de traditionella orangea symbolerna (HSID) år 2015, då symboler i en orange fyrkant och R- och S-fraserna försvann. GHS-piktogrammen är baserade på de fysiska, hälso-och miljörisker som ämnet utgör.
  • Rombisk form
  • Svart tryck på vit bakgrund i röd ram
  • En rulle har 500 etiketter i dispenserförpackning