Pappersduk, vikt eller rulle, Tork
Leverantör: Essity
290016 290076 100297 290067 100288 290068 100278 290163 290179 290190 290059 150299
115-0225EA 1875 SEK
115-0225 115-0325 115-3108 115-1398 115-1575 115-1363 115-1574 115-1726 115-1439 115-1634 115-1937 115-1941
Pappersduk, vikt eller rulle, Tork
Torkdukar Torkdukar, engångs Pappershanddukar
Interfold, ZZ-and C-fold hand towels and hand towel rolls for Tork dispenser systems, various quality grades available.
  • Tork Premium: Mjuk premiumkvalitet för de tyngsta avtorkningsuppgifter - bättre och snabbare absorbtion än andra pappers - och torkdukar
  • Tork Advanced: Torkdukar av hög kvalitet som fyller eller överträffar basbehoven. Välabsorberande, klar färg och god styrka
  • Tork Universal: Torkdukar av standardkvalitet för basbehov
Pappersduk på rulle för H1-dispenser
- Högt antal dukar på varje rulle: mindre frekvent påfyllning
- Högabsorberande:More Product Information
Order Now
SPECIFIKATIONER
Environmentally Preferable