Overall, KLEENGUARD* A40
Leverantör: KIMBERLY CLARK
9794 9793 9792 9795 9790 9791
113-7936EA 3925 SEK
113-7936 113-7935 113-7934 113-7937 113-7945 113-7933
Overall, KLEENGUARD* A40
Engångskläder
This hooded overall with full length zip is made from ultra-strong, silicone-free, anti-static fabric. It provides protection against chemical splashes and particles.
  • Filmlaminat ger en hög spärr mot många olika kemikalier (Typ 6)
  • Partikelskydd, håller borta >99 % av fibrer som är större än 1 µm (typ 5)
  • Starka tredubbla sömmar skyddar mot rivning
  • Huvan har utvecklats för maskanvändning och fri rörelse
  • Låg luddande
Passar särskilt för kritisk produktion som farmaceutisk, kemisk hantering, tillverkning och elektronisk montering.
Färg: Vit