Huva, Kimtech™ M7, PE
Leverantör: KIMBERLY CLARK
62757 62751
111-0384EA 1375 SEK
111-0384 113-0929
Huva, Kimtech™ M7, PE
Munskydd Munskydd för Renrum
Engångsslöja designad för att passa de flesta plaggsystem.
  • Made from low linting breathable PE film
  • Knitted headbands or snap fasteners
  • Intended for use in cleanrooms where reusable face veils are currently worn
Suitable for cleanrooms ISO class 7 or higher.
Förpackning: 25 skydd per dubbelpåse, 6 påsar per låda.