Öronproppar, återanvändbara, Fusion™
Leverantör: HONEYWELL SAFETY
1011282 1011281
111-0115EA 2175 SEK
111-0115 111-0084
Öronproppar, återanvändbara, Fusion™
Öronproppar Öronproppar, återanvändbara
Öronpropparna Fusion™ kombinerar bekvämlighet med enkel hantering och har en överlägsen passform hela dagen.
  • Patenterad utformning med dubbelmaterial för enkel hantering och bekvämlighet
  • Med två storlekar får du optimal passform och säkerhet
  • Unikt löstagbart snöre
SNR: 28 dB
EN 352-2
Certifikat: EN 352-2