Ättiksyra 1 mol/l (1 N), Titripur® Ph. Eur. volumetrisk lösning, Supelco®
Leverantör: Merck
Synonyms: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.99061.9025
1.99061.9025EA 0 SEK
1.99061.9025
Ättiksyra 1 mol/l (1 N), Titripur® Ph. Eur. volumetrisk lösning, Supelco®
Ättiksyra
Formel: H₃CCOOH
MW: 60.05 g/mol
Kokpunkt: 118
Smältpunkt: 17
Flampunkt: 38,5
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00036152
CAS nummer: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM