Buffertlösning i påse, Certipur®, Supelco®
Leverantör: Merck
1.99001.0001 1.99002.0001 1.99003.0001 1.99004.0001 1.99005.0001 1.99006.0001 1.99012.0001 1.99019.0001 1.99021.0001 1.99022.0001 1.99016.0001 1.99064.0001
1.99001.0001EA 1222.15 SEK
1.99001.0001 1.99002.0001 1.99003.0001 1.99004.0001 1.99005.0001 1.99006.0001 1.99012.0001 1.99019.0001 1.99021.0001 1.99022.0001 1.99016.0001 1.99064.0001
Buffertlösning i påse, Certipur®, Supelco®
Buffertar pH buffertar
För kalibrering av pH-mätare.
  • Praktisk 30 ml-påse, en användning per påse - ingen risk för kontamination
  • Lösningarna är alltid fräscha och bruksfärdiga
  • Batch spårbar till SRM från NIST och PTB
  • Exakt: avvikelse är max ±0,015 pH-enheter
pH value is measured with a combined glass electrode after 5-point calibration according to DIN 19268 with reference buffer solutions according to DIN 19266, IUPAC, NIST, Ph. Eur. and USP.