Superspher®
Leverantör: Merck
1.16009.0001 1.16010.0001 1.16051.0001 1.16052.0001 1.16054.0001 1.16056.0001 1.16854.0001 1.16855.0001 1.16857.0001 1.16858.0001 1.16869.0001 1.50193.0001 1.50198.0001 1.50791.0001 1.50792.0001 1.50973.0001 1.50974.0001 1.50975.0001 1.51299.0001 1.51909.0001 1.51910.0001 1.51299.1003 1.16010.1003 1.16051.1003 1.16052.1003 1.50973.1003
1.16009.0001EA 9880 SEK
1.16009.0001 1.16010.0001 1.16051.0001 1.16052.0001 1.16054.0001 1.16056.0001 1.16854.0001 1.16855.0001 1.16857.0001 1.16858.0001 1.16869.0001 1.50193.0001 1.50198.0001 1.50791.0001 1.50792.0001 1.50973.0001 1.50974.0001 1.50975.0001 1.51299.0001 1.51909.0001 1.51910.0001 1.51299.1003 1.16010.1003 1.16051.1003 1.16052.1003 1.50973.1003
Superspher®
Kromatografikolonn
Superspher® förbättrar separationseffektiviteten under HPLC-analysen. Den här sfäriska kiselbäraren med hög prestanda och en genomsnittlig partikelstorlek på 4 μm ger det bästa tryck/separationsprestandaförhållandet för dagens generation av HPLC-system och med hänsyn till teoretiska beräkningar och praktisk erfarenhet.
Antalet teoretiska plattor för Superspher® är <100000 N/m. Därför är de alltid det bästa valet för komplexa blandningar som kräver hög toppkapacitet.
Det finns ett stort antal modifieringar tillgängliga för Superspher®: icke-polära derivat (RP-8, RP-8 ändförslutna, RP-More Product Information