Extran® maskindiskmedel (AP), Supelco®
Leverantör: Merck
1.07558.2000 1.07558.9025 1.07559.2500 1.07559.9010 1.07559.9025 1.07561.2500 1.07561.9010 1.07561.9025 1.07563.2000 1.07563.9010 1.07563.9025 1.07570.2000 1.07570.9025 1.07558.9010 1.40006.2500 1.40006.9010 1.40006.9025 1.40006.5000 1.40118.2500 1.40118.5000 1.40118.9010 1.40118.9025 1.07559.5001 1.07561.5001 1.40006.5001 1.40118.5001
1.07558.2000EA 1706.25 SEK
1.07558.2000 1.07558.9025 1.07559.2500 1.07559.9010 1.07559.9025 1.07561.2500 1.07561.9010 1.07561.9025 1.07563.2000 1.07563.9010 1.07563.9025 1.07570.2000 1.07570.9025 1.07558.9010 1.40006.2500 1.40006.9010 1.40006.9025 1.40006.5000 1.40118.2500 1.40118.5000 1.40118.9010 1.40118.9025 1.07559.5001 1.07561.5001 1.40006.5001 1.40118.5001
Extran® maskindiskmedel (AP), Supelco®
Rengöringsmedel Tvätt- och rengöringsmedel
A range of cleansers, for machine washing and rinsing, that have been developed to meet the cleaning requirements for glassware and small equipment in the laboratory.
  • Prevents carry-over of residues to the next analysis
  • Chlorine-free
Produkterna har utvecklats i samarbete med ledande instrumenttillverkare för att användas i olika diskmaskiner. Omfattande tester av Extran®-produkterna har utförts för att kontrollera deras effektivitet och låga skumning. Det rekommenderas att de alkaliska diskmedlen neutraliseras med ett surt sköljmedel efter diskningen.More Product Information