Litiumfluorid, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Leverantör: Merck
Varning
MQ100
1.05686.0050
1.05686.0050EA 3420 SEK
1.05686.0050
Litiumfluorid, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Litiumfluorid
Formel: FLi
MW: 25.94 g/mol
Kokpunkt: 1676
Smältpunkt: 870
Densitet: 2.64 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011090
CAS nummer: 7789-24-4
EINECS: 232-152-0
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,05553
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 1.3 g/l (25 °C)
Melting Point 870 °C
Molar Mass 25.94 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 1676 °C (1013 hPa)
Density 2.64 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials