Fosforsyra 99% 99, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Phosphoric acid
MQ300
1.00565.0500
1.00565.0500EA 1540 SEK
1.00565.0500
Fosforsyra 99% 99, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Fosforsyra
Formel: H₃PO₄
MW: 98 g/mol
Kokpunkt: 158
Smältpunkt: 21
Densitet: 1.71…1.87 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011340
CAS nummer: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 3453
ADR: 8 III
Merck Index: 14,07344
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 750 - 850 g/l (20 °C)
Melting Point 42 °C
Molar Mass 97.99 g/mol
Boiling Point 213 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2 hPa (20 °C)
Density 1.87 g/cm3 (25 °C)
pH  - 0.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)