Perklorsyra ≥70%, Suprapur® för spåranalys, Supelco®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00517.0250 1.00517.1000
1.00517.0250EA 4660 SEK
1.00517.0250 1.00517.1000
Perklorsyra ≥70%, Suprapur® för spåranalys, Supelco®
Perklorsyra
Formel: HClO₄
MW: 100.46 g/mol
Kokpunkt: 160…181 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –112.2 °C
Densitet: 1.53…1.768 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011325
CAS nummer: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
UN: 1873
ADR: 5.1 (8) I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -18 °C
Boiling Point 198.7 °C (1013 hPa)
Density 1.68 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer