Naftalen, Supelco®
Leverantör: Merck
Varning
M-Clarity™ quality level = MQ100
01422-1G
01422-1GEA 446 SEK
01422-1G
Naftalen, Supelco®
Naftalen
Formel: C₁₀H₈
MW: 128.17 g/mol
Kokpunkt: 218
Smältpunkt: 79…82 °C
Densitet: 1.145 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 79
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001742
CAS nummer: 91-20-3
EINECS: 202-049-5
UN: 1334
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,06457
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=577bca5b152bd40b8d2301f590f3bdb28ac470ad&vid=00154cb6f0a0fbb59a3d87a378673ab323d6c93a&prid=web&clid=SAPDAM