Refraktometri och polarimetri
![](/m-se.vwr.com/sv_SE/images/refractometry.jpg)
Refraktometri är en av de grundläggande analysmetoderna för kvalitetssäkring i livsmedels- och bryggeriindustrin.
Refraktometrar för t.ex. mätning av sockerhalt i Brix. Polarimetrar för att mäta optisk rotation för t.ex sukroslösningar.
Product selection
![](/m-se.vwr.com/sv_SE/images/thumb_635-0174.png)
Handhållna mätare
Bärbara mätare – enkla och prisvärda mätare för bl.a. RI- eller Brix ...
![](/m-se.vwr.com/sv_SE/images/thumb_635-0480.png)
Abbe-refraktometrar
För noggranna mätningar ...
![](/m-se.vwr.com/sv_SE/images/thumb_635-0420.png)
Digitala bordsmodeller
Moderna och exakta refraktometrar – med möjlighet till termostatering, utskrift och datalagring ...
![](/m-se.vwr.com/sv_SE/images/thumb_635-0415.png)
Polarimetrar
För mätning av optisk rotation ...
![](/m-se.vwr.com/sv_SE/images/thumb_certipur_refractive.png)
Referensmaterial
CertiPUR referensmaterial för refraktometri ...