Merck
Analysreagenser från Merck specificeras inte bara enligt American ACS Standard utan även enligt Reag.Ph Eur. Därför uppfyller de här reagenserna både reagenskraven enligt amerikansk farmakopé och enligt europeisk farmakopé.
Tillförlitligheten hos Mercks analysreagenser ger dig flera fördelar:
- Överensstämmelse med ACS-standarden och Reag. Ph Eur
- Snabb uppdatering av nya specifikationskrav
- Validerade analysmetoder
- Omfattande utbud analysreagenser
- Lägre kostnader tack vare tillförlitliga granskningar
- Mindre behov av valideringsinsatser till följd av internationellt enhetlig produktkvalitet
Valideringsplanen för ACS-reagenser har utförts enligt mycket strikta valideringsinstruktioner för farmaceutiska startmaterial (t.ex. enligt USP och ICH Q2A "Guidelines for Industry , Text on Validation of Analytical Procedures")