Vätskekromatografi (HPLC och UHPLC) - Analytisk
Högpresterande vätskekromatografi (HPLC) och ultrahögpresterande vätskekromatografi (UHPLC) är bland de mest använda teknikerna inom de kemiska och biologiska vetenskaperna.
Avantor equipment and products for analytical liquid chromatography
Val av kolonn
Du behöver rätt HPLC eller GC kolonn för din applikation! Det finns många olika kolonner att välja på marknaden. Vi kan hjälpa dig att välja rätt kolonn för just din metod.
Mobile Phases and Phase Modifiers
You can choose the HPLC solvents that are best for your lab from among the hundred Avantor offers. Get the brands and products you prefer from a supplier you trust.
Vials
No matter what type of vials you need, Avantor can help. We have dozens of vials of different sizes, shapes, and finishes to help guarantee chemical compatibility. Look at what Avantor carries to meet your needs.
Capillary, Fittings, and Accessories
Optimize the flow path in your chromatography lab with your choice your choice of capillaries, fittings, and connectors. See what Avantor has to offer.
Instrumentering - (U)HPLC
Upptäck det idealiska instrumentet för dina behov av vätskekromatografi. Vårt sortiment för ultrahög- och högpresterande vätskekromatografi är tekniskt utformat för enkelhet och tillförlitlighet.
Analysator för aminosyror
Upptäck den nya aminosyraanalysatorn: 30 % mindre storlek och optimerad för ninhydrinreaktion. Idealisk för analys av proteinhydrolysater och fysiologiska vätskor.
Dedikerade detektorer
Förbättra din analys med hjälp av ett brett utbud av detektorer för vätskekromatografi, såsom ELSD-detektorer med evaporativ ljusspridning.
Avantor® – experter på kromatografi
Behöver du teknisk information eller råd?
Vi har teknisk information och experter som går att ringa eller skicka e-post till.
What is HPLC?
High performance liquid chromatography, known as HPLC, works by using high-pressure pumps to effectively force a sample mixture containing the solvent through a column that contains a solid absorbent material.
This absorbent material interacts differently with each component in the solvent. As the solvent components flow out of the column, they flow at a unique rate.
The difference in flow rate lets each component be separated from the mixture. A detector then determines the identity and concentration of the compounds.