Dispensette® S och Dispensette® S Organic
Säker dispensering av aggressiva kemikalier
Dispensette® S
Dispensette® S har ett brett användningsområde inom dispensering av aggressiva reagenser som koncentrerade syror och baser
Ytterligare information
Dispensette® S Organic
Dispensette® S Organic är perfekt för dispensering av organiska lösningsmedel.
Ytterligare information
BRAND har varit ledande inom flaskdispensrar sedan 1968 och Dispensette® är erkänd som den ledande produkten på marknaden. Den nya generationens Dispensette® S har nya funktioner för säker och långvarig drift vid arbete med svåra förhållanden och medier.
Säkerhetsfunktioner
- Utloppsventil med säkerhetskula som stängs när utloppsröret inte är monterat
- Påfyllningsventilen är olivformad för bättre fäste på påfyllningsröret
- Ledat skruvlock som inte är i vägen vid dispensering
- Det nya utloppsröret är enkelt att fästa och finns med eller utan cirkulationsventil
- Möjlighet till ett flexibelt utloppsrör som är långt och expanderbart för snabb och exakt seriell dispensering även i smala provrör.
Säkerhetsinformation – Hantering av farliga ämnen
Säkerhetsinformation – information om hantering av farliga ämnen och många andra användbara råd finns tillgängliga i den tekniska handboken för volymmätning.