Cyclohexen-1-ylbenzene ≥95.0%
Leverantör: TCI
P1302-25ML P1302-5ML
TCIAP1302-25MLEA 1600 SEK
TCIAP1302-25ML TCIAP1302-5ML
Cyclohexen-1-ylbenzene ≥95.0%
Cyclohexen-1-ylbenzene
Formel: C₁₂H₁₄
Kokpunkt: 252°C
Smältpunkt: 0 °C
Densitet: 1,004 g/cm³ (0 °C)
Flampunkt: 103°C
MDL Number: MFCD00001542
CAS nummer: 771-98-2
EINECS: 212-242-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d966d766c789bf4335f8e194ccb34b7733a579c&vid=18b20d2b83fc9bd01b1f1084a9de36a9824ad88b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %