1-Methyl-2-phenylindole ≥99.0%
Leverantör: TCI
M0733-25G
M0733-500G
TCIAM0733-25GEA
215
SEK
TCIAM0733-25G
TCIAM0733-500G
1-Methyl-2-phenylindole ≥99.0%
1-Methyl-2-phenylindole
Formel:
C₁₅H₁₃N MW: 207,27 g/mol |
MDL Number:
MFCD00022892 CAS nummer: 3558-24-5 EINECS: 222-618-1 |
|
Specifikation testresultat
Purity (with Total Nitrogen) | min. 99.0 % |
Melting point | 98.0 to 102.0 deg-C |