1-Decyne ≥95.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
D0037-25ML
D0037-5ML
TCIAD0037-25MLEA
765
SEK
TCIAD0037-25ML
TCIAD0037-5ML
1-Decyne ≥95.0%
1-Decyne
Formel:
C₁₀H₁₈ Kokpunkt: 174°C Smältpunkt: –44 °C Densitet: 0,766 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 50°C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00009576 CAS nummer: 764-93-2 EINECS: 212-132-8 UN: 3295 ADR: 3,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |