Dietylsulfat ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
D0525-500ML D0525-25ML
TCIAD0525-500MLEA 375 SEK
TCIAD0525-500ML TCIAD0525-25ML
Dietylsulfat ≥98.0%
Dietylsulfat
Formel: C₄H₁₀O₄S
Kokpunkt: 208°C
Smältpunkt: -25°C
Densitet: 1,179 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 110°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009099
CAS nummer: 64-67-5
EINECS: 200-589-6
UN: 1594
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,03130
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ad2bd429f6edbd5958c5b244be4c8c9a52543149&vid=ad2bd429f6edbd5958c5b244be4c8c9a52543149&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %