Betaine hydrochloride för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14633.0100 8.14633.1000
8.14633.0100EA 468 SEK
8.14633.0100 8.14633.1000
Betaine hydrochloride för syntes, Sigma-Aldrich®
Betaine hydrochloride
Formel: C₅H₁₂ClNO₂
MW: 153,61 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011903
CAS nummer: 590-46-5
EINECS: 209-683-1
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 647 g/l (25 °C)
Melting Point 242 - 246 °C
Molar Mass 153.61 g/mol
pH 1 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 400 °C