Bottle top vacuum filtration systems, cellulose nitrate membrane, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
121-0020 121-0045 125-0020 125-0045 125-0080 126-0020 126-0045 126-0080 127-0020 127-0045 127-0080 450-0045 450-0080 450-0020
734-5001EA 1725 SEK
734-5001 734-5002 734-5003 734-5004 734-5005 734-5006 734-5007 734-5008 734-5009 734-5010 734-5011 734-5083 734-5084 734-5082
Bottle top vacuum filtration systems, cellulose nitrate membrane, Nalgene®
Filter Filter för Flaskor
Triton X-fritt cellulosanitratmembran, PS-tratt och uppsamlingsbehållare. Sterila engångsfilter för kallsterilisering, klarning, förfiltrering och ultrafiltrering av buffertar, odlingsmedier och vattenlösningar. Membran med utmärkta vätningsegenskaper och snabbaste flödeshastigheter med vattenlösningar.
  • Graderad tratt och behållare
  • Snabbkoppling via slanganslutning Lock
* levereras med 12 förfilter av glasfiber per ask
** tratt: 500 ml, uppsamlingskärl: 1000 ml
*** låg profil
*** low profile