Natriumalginat
Leverantör: PanReac AppliChem
A3249.0250 A3249.1000 A3249.9025
A3249.0250EA 1325 SEK
A3249.0250 A3249.1000 A3249.9025
Natriumalginat
Natriumalginat
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00081310
CAS nummer: 9005-38-3