3',5'-Difluoro-4'-hydroxypropiophenone 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2828-1G PC2828-5G PC2828-25G
APOSPC2828-1GEA 500 SEK
APOSPC2828-1G APOSPC2828-5G APOSPC2828-25G
3',5'-Difluoro-4'-hydroxypropiophenone 98%
3',5'-Difluoro-4'-hydroxypropiophenone
Formel: C₉H₈F₂O₂
Smältpunkt: 128…132 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00061287
CAS nummer: 178374-78-2