3,5-Diisopropylpyrazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3,5-Diisopropyl-1H-pyrazole
OR921043-1G OR921043-25G OR921043-5G
APOSOR921043-1GEA 720 SEK
APOSOR921043-1G APOSOR921043-25G APOSOR921043-5G
3,5-Diisopropylpyrazole
3,5-Diisopropylpyrazole
Formel: C₉H₁₆N₂
Smältpunkt: 88 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00671516
CAS nummer: 17536-00-4