5'-Chloro-2'-hydroxypropiophenone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR22404-25G OR22404-5G
APOSOR22404-25GEA 6000 SEK
APOSOR22404-25G APOSOR22404-5G
5'-Chloro-2'-hydroxypropiophenone
5'-Chloro-2'-hydroxypropiophenone
Formel: C₉H₉ClO₂
Smältpunkt: 35 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00218579
CAS nummer: 2892-16-2