2-Chloro-5-iodotoluene ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
C3318-25G C3318-5G
TCIAC3318-25GEA 4225 SEK
TCIAC3318-25G TCIAC3318-5G
2-Chloro-5-iodotoluene ≥98.0%
2-Chloro-5-iodotoluene
Formel: C₇H₆ClI
Kokpunkt: 240°C
Smältpunkt: 10°C
MDL Number: MFCD03093903
CAS nummer: 116632-41-8
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %