1-Bromo-2,4-difluoro-5-nitrobenzene ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
5-Bromo-2,4-difluoronitrobenzene
B5688-1G
B5688-5G
TCIAB5688-1GEA
245
SEK
TCIAB5688-1G
TCIAB5688-5G
1-Bromo-2,4-difluoro-5-nitrobenzene ≥98.0%
1-Bromo-2,4-difluoro-5-nitrobenzene
Formel:
C₆H₂BrF₂NO₂ MW: 237,99 g/mol Kokpunkt: 97°C Smältpunkt: 19°C |
MDL Number:
MFCD00129166 CAS nummer: 345-24-4 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |